Learn More
Dimère de chlorure de (pentaméthylcyclopentadiényl)iridium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10045792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10045792 250 mg Flacon en verre 250mg
10035792 1 g Flacon en verre 1g
10701804 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10045792 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377952500
 Article restreint
Expédition estimée: 16-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 12354-84-6 | C20H30Cl4Ir2 | 796.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12354-84-6
Formule moléculaire C20H30Cl4Ir2
Poids moléculaire (g/mol) 796.73
Numéro MDL MFCD00075435
Clé InChI MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
CID PubChem 76030743
Nom IUPAC Iridium(3+) ;1,2,3,4,5-pentaméthylcyclopenta-1,3-diène ; tétrachlorure
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Ir)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 7226
Poids de la formule 796.73
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.