Learn More
Pentaméthylènebis(bromure de magnésium), solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17797727 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
17797727 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17797727 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 436001000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentamethylenebis(magnesium bromide)
CAS 23708-48-7, 109-99-9
Couleur Marron à jaune ou gris
Densité 0.9990g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C5H10Br2Mg2
Numéro MDL MFCD00012384
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.999
Synonyme pentamethylenebis magnesium bromide, bromo 5-bromomagnesio pentyl magnesium, pentane-1,5-di magnesium bromide, pentamethylenebis magnesium bromide solution, pentamethylenebis magnesium bromide 0,5m w/w in thf, pentamethylenebis magnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
Nom IUPAC dimagnésium;pentane;dibromure
Poids moléculaire (g/mol) 278.55
CID PubChem 3637391
Poids de la formule 278.55
Forme physique Solution