Description
Pentane-1-ol, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -78°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7 |
| Point d’ébullition | 137°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Quantité | 500 mL |
| Densité de vapeur | 3 |
| Poids de la formule | 88.15g/mol |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Pentanol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.