Learn More
Pentane-2-ol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10254440 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10254440 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10254440 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/1080/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 6032-29-7
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 118°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C5H12O
Numéro MDL 4579
Quantité 500 mL
Synonyme 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
Clé InChI JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)O
Nom IUPAC pentan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 22386
Densité de vapeur 3
ChEBI CHEBI:77518
Poids de la formule 88.15g/mol
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Pentanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.