Learn More
Pentane, réactif de laboratoire, ≥95,0 % (GC), Solstice
Code produit 15651490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 5 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15651490 4 x 5 L Flacon en aluminium 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15651490 Fournisseur Fluka Code fournisseur 156074X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    543.85€ / 4 pièces
    Économisez 116.15€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Réactif de laboratoire, ≥95,0 % (CPG)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentane
CAS 109-66-0
Densité 0,626g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 5 L
Limite d’explosion 0.083
Point d’éclair −49 °C (−56,2 °F)
Température d’allumage 500 °F
Conditionnement Flacon en aluminium
Formule moléculaire C5H12
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Numéro MDL MFCD00009498
Numéro UN UN1265
Beilstein 969132
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC
Nom IUPAC pentane
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Poids de la formule 72,15g/mol
Pourcentage de pureté ≥95,0 % (GC)
Qualité Laboratoire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentane