Learn More
Pentane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,0 %, Solstice
Code produit 15674720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15674720 4 x 2.5 L 4 pièces
15654720 1 L 1L
15664720 2.5 L 2.50L
15684720 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 15674720 Supplier Honeywell-Chromasolv Supplier No. 349564X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    219.47€ / 4 pièces
    Économisez 405.53€
    64% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,0%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentane
Point de fusion -130 °C
Note relative au nom pour HPLC
Densité 0,626g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Indice de réfraction N20/D 1.358
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Beilstein 969132
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
Point d’ébullition 35 °C à 36 °C
Poids de la formule 72,15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pentane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.