Learn More
Pentane, CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus (d’hydrocarbures halogénés à haute volatilité), Solstice
Code produit 15677040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15677040 1 L 1L
15687040 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15677040 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 768661L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    129.59€ / 1L
    Économisez 7.41€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus (d’hydrocarbures halogénés hautement volatils), ≥99,0 %
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentane
Densité 0,626g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.083
Point d’éclair −49 °C (−56,2 °F)
Température d’allumage 500 °F
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Numéro UN UN1265
Beilstein 969132
Poids de la formule 72,15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %, ≥99 % (GC)
Qualité CHROMASOLV