Learn More
Pentane, qualité HPLC 99 + % (n-pentane, 95 % min), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1000mL
2500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357259 2500 mL 2500mL
11347259 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11357259 Fournisseur GC Internal (Alfa Aesar) Code fournisseur H27427.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    133.65€ / 2500mL
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-pentane est utilisé dans les marchandises de consommation telles que les poussoirs/nettoyeurs ponctuels et les gels à lamelles moussants ainsi que dans les produits commerciaux tels qu’un agent gonflant pour l’isolation en polystyrène expansé (mousse). Il peut également être utilisé comme solvant (sous forme pure) en laboratoire, dans l’analyse chimique et dans d’autres milieux où un solvant non polaire hautement volatil est nécessaire.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ambiantes normales et prévues de stockage et de manipulation de la température. Les conditions évitables sont la chaleur, les étincelles, les incendies et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentane
Point de fusion -130°C
Densité 0.626
Quantité 2500 mL
Point d’éclair −49°C (−57°F)
Odeur Nearly Odorless
Indice de réfraction 1.358
Numéro UN UN1265
Point d’ébullition 36°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane