Learn More
Pentane, Grade réactif, 98 %, Solstice
Code produit 15691510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
4 pièces
500mL
5L
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15691510 1 L Flacon en verre 1L
15631520 500 mL Flacon en verre 500mL
15601520 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15661520 6 x 500 mL Flacon en verre 6 pièces
15641520 5 L Flacon en verre 5L
15651520 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15621520 4 x 5 L Flacon en verre 4 pièces
15611520 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15691510 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1589411L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    65.03€ / 1L
    Économisez 13.97€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentane
Point de fusion -131 °C
Couleur Incolore
Densité 0,626g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.083
Point d’éclair −49 °C (−56,2 °F)
Température d’allumage 500 °F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.358(litt.)
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Tension de vapeur 26,85 psi (55 °C), 8,43 psi (20 °C)
Numéro UN UN1265
Beilstein 969132
Point d’ébullition 37 °C
Poids de la formule 72,15g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.