Learn More
Pentanehydrazide, TRC
Code produit 30415409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415409 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP274048100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Formule moléculaire C5 H12 N2 O
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CCCCC(=O)NN
Nom IUPAC Pentanehydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 116.162
Poids de la formule 116.095