Learn More
Pentanenitrile-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pentanenitrile-d9 |
| CAS | 1030939-70-8 |
| Formule moléculaire | C5 D9 N |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeutériopentanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 92.19 |
| Poids de la formule | 92.13 |