Learn More
Isothiocyanate de pentyle, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10436682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10436682 10 g 10g
10362285 5 g 5g
10011894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10436682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL04631EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 629-12-9
Formule moléculaire C6H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 129.221
Clé InChI SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
CID PubChem 69415
Nom IUPAC 1-isothiocyanatopentane
SMILES CCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentyl isothiocyanate
Densité 0.93g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3(CH2)4NCS
Quantité 10 g
Poids de la formule 129.23
Pourcentage de pureté 95%