Learn More
Pentyl Paraben, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pentyl Paraben |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3 |
| Poids de la formule | 208.1099 |