Learn More
R&D Systems™ Pentylenetetrazole
Code produit 18722594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18722594 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18722594 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2687/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.50€
    127.05€ / 1g
    Économisez 14.45€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CNS stimulant
CNS stimulant that induces kindling in vivo. Causes alterations in excitatory and inhibitory neurotransmitter systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentylenetetrazole
CAS 54-95-5
Quantité 1 g
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C6H10N4
Poids de la formule 138.17
Pureté >99%
Poids moléculaire 138.174