Learn More
Pentylenetétrazole, TRC
Code produit 30138208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138208 5 g 5g
30134435 10 g 10g
30004239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138208 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2275005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-95-5
Formule moléculaire C6 H10 N4
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Synonyme Pentetrazol, 5H-Tetrazolo[1,5-a]azepine, 6,7,8,9-tetrahydro- (8CI, 9CI, ACI), 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine (ACI), 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2-cyclopentadiene, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazoloazepine, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene, Angiazol, Cardiazol, Cardiazole, Cardiol, Cenalene M, Cenazol, Cerebro-nicin, Coranormal, Coranormol, Corasol, Corazol, Corazole, Corazole (analeptic), Corisan, Corsedrol, Cortis, Corvasol, Delzol W, Deumacard, Gewazol, Korazol, Korazole, Leptazol, Leptazole, MeSH ID: D010433, Metrazol, Metrazole, NSC 5729, NSC 66489, Pentamethylenetetrazole, Pentavet, Pentazol, Pentetrazol, Pentetrazole, Pentrazol, Pentrolone, Pentrozol, Pentylenetetrazol, Pentylenetetrazole, Phrenazol, PTZ, Tetracor, Tetrazol, Tetrazole, (1,5-pentanediyl)-, Ventrazol, Yetrazol, α,β-Cyclopentamethylenetetrazole
Nom IUPAC 6,7,8,9-tétrahydrofurane-5H-tétrazolo[1,5-a]azépine
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentetrazol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Poids de la formule 138.0905
Pourcentage de pureté >95%