Learn More
Thermo Scientific™ Support de cartouche de piégeage PepMap™ Neo, tubulure PEEK et raccords nanoViper™
Code produit 17427583 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Support pour cartouche
Tubulures
Comprend:
Deux tubulures PEEK avec raccords nanoViper™
Support de cartouche de piégeage Nano, tubulure PEEK et raccords nanoViper™
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Comprend Conditionnement
17427583 Tubulures Deux tubulures PEEK avec raccords nanoViper™ 2 pièces
17437583 Support pour cartouche Support de cartouche de piégeage Nano, tubulure PEEK et raccords nanoViper™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17427583 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 174501
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Utilisez le support de cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, la tubulure PEEK et les raccords nanoViper™ pour raccorder votre cartouche de piégeage PepMap™ Neo à votre système HPLC.
Utilisez le support de cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, la tubulure PEEK et les raccords nanoViper™ pour connecter votre cartouche de piégeage PepMap Neo (référence 174500) à votre système HPLC.
Consultez les ressources Viper et nanoViper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 30 μm
À utiliser avec Cartouche de piégeage PepMap™ Neo (référence 174500)
Comprend Deux tubulures PEEK avec raccords nanoViper™
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 22 000 psi (1500 bar)
Température 60°C
Gamme de produits PepMap Neo
Matériau PEEK
Description Tubulure PEEK avec raccords nanoViper™
À utiliser avec (application) Piégeage et élution, cartographie des peptides
Type de produit Tubulures