Learn More
Thermo Scientific™ Support de cartouche de piégeage PepMap™ Neo, tubulure PEEK et raccords nanoViper™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez le support de cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, la tubulure PEEK et les raccords nanoViper™ pour connecter votre cartouche de piégeage PepMap Neo (référence 174500) à votre système HPLC.
Consultez les ressources Viper et nanoViper
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 30 μm (tubulure) |
| À utiliser avec | Cartouche de piégeage PepMap™ Neo (référence 174500) |
| Comprend | Support de cartouche de piégeage Nano, tubulure PEEK et raccords nanoViper™ |
| Longueur (métrique) | 5 mm |
| Pression max. | 22 000 psi (1500 bar) |
| Quantité | Chaque |
| Température | 60°C |
| Gamme de produits | PepMap Neo |
| Description | Support de cartouche de piégeage Neo avec tubulure PEEK et raccords nanoViper™ |
| À utiliser avec (application) | Piégeage et élution, cartographie des peptides |
| Afficher plus |