Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche de piégeage Neo PepMap™
Code produit 17417583 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17417583 5 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17417583 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 174500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez la cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo avec les colonnes UHPLC PepMap™ Neo pour filtrer les impuretés de vos échantillons de cartographie des peptides.
Utilisez la cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo avec les colonnes UHPLC Double nanoViper™ PepMap™ Neo ou les colonnes EASY-Spray™ PepMap™ Neo pour filtrer les impuretés de vos échantillons de cartographie des peptides. Raccordez la cartouche de piégeage à votre système HPLC avec le support de cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, la tubulure PEEK et les raccords nanoViper™ (références 174501 et 174502).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format de colonne Cartouche de piégeage
Diamètre (métrique) 300 μm
À utiliser avec Support de cartouche de piégeage PepMap™ Neo Nano avec tubulure PEEK et raccords nanoViper™ (référence 174502)
Longueur (métrique) 5 mm
Pression max. 22 000 psi (1500 bar)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 450 m2/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits PepMap Neo
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 15%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Description Cartouche de piégeage PepMap™ Neo 5 μm C18 300 μm x 5 mm
À utiliser avec (application) Piégeage et élution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.