Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsine, pour la biochimie, poudre
Code produit 12357123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
20g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12357123 20 g 20g
10687411 100 g 100g
10249370 500 g 500g
10676984 2,5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12357123 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 417070200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90€
    36.65€ / 20g
    Économisez 9.25€
    20% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
La pepsine de la muqueuse gastrique porcine, numéro CAS 9001-75-6, est une peptidase couramment utilisée dans la digestion enzymatique des protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La pepsine est une endopeptidase qui digère les protéines en hydrolysant les liaisons peptidiques
  • C’est la forme active du pepsinogène, qui est produite dans les cellules principales de la muqueuse gastrique
Applications
  • La pepsine est couramment utilisée pour produire des fragments F(ab’)2 à partir d’anticorps
  • Elle a été utilisée avec d’autres enzymes pour démontrer les effets de la fixation et de la digestion enzymatique dans les dosages immunohistochimiques, en utilisant des tissus enrobés de paraffine
  • Elle peut être utilisé epour hydrolyser des échantillons secs de col de l’utérus chez des souris
  • Elle a été utilisée dans la digestion de la gliadine de blé brut
  • Elle a été utilisée pour stimuler la digestion gastrique in vitro de la morue cuite, de la masse de cacao et des fibres alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9001-75-6
Spécification
Quantité 20 g
Type de produit Pepsine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pepsin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A