Learn More
WTW™ Solution de nettoyage à base de pepsine
Code produit 11795154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 x 250 ml
Conditionnement:
750mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11795154 3 x 250 ml 750mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11795154 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 109648
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Idéal pour éliminer la précipitation de protéines du diaphragme des électrodes avec de l’électrolyte liquide.
  • Peut éliminer la précipitation protéique du diaphragme des électrodes avec de l’électrolyte liquide
  • Solutions pour le fonctionnement, le nettoyage et le stockage des électrodes : remplissage simple et stockage sécurisé garantis
  • Les électrolytes sont utilisés comme solutions de remplissage pour les électrodes remplies de liquide, et comme une solution de stockage pour tous les types d’électrodes de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de solution de remplissage Nettoyage
Quantité 3 x 250 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • PEP/pH
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A