Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin From Porcine Stomach Mucosa
Code produit 11468220 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468220 50 g 50g
11488220 500 g 500g
11478220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468220 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210259850
Pepsin cleaves peptides with an aromatic acid on either side of the peptide bond
Pepsin contains the “cathepsin” component which has milk curdling activity. It has a broad range of substrate activity and demonstrates an esterase acitivity.
  • CAS Number: 9001-75-6
  • EC Number: 232-629-3
  • MDL Number: MFCD00081840
  • Format: off white lyophilized powder
  • Specific activity: ≥1:10000
Used in preparation of Fab fragments from antibodies and to hydrolyze dry cervical samples in mice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Molecular Biology, Proteomics
Poids moléculaire ∽35000
Nom Pepsin
Plage de pH 2.5 to 4.5
Quantité 50 g
Source Porcine
Conditions de stockage 15° to 30°C
Forme Powder
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pepsin, 1:10,000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin