Learn More
MP Biomedicals™ Pepsine
Code produit 15792252 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15792252 20 g 20g
11498220 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15792252 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210259820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.75€
    53.55€ / 20g
    Économisez 13.20€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
La pepsine est une peptidase utilisée pour digérer les protéines et est couramment utilisée dans la préparation de fragments Fab à partir d'anticorps. La pepsine, extraite de la muqueuse gastrique porcine, a été utilisée pour hydrolyser des échantillons cervicaux secs chez la souris.
La pepsine est une peptidase et la principale enzyme protéolytique produite par l’estomac. Elle sert à digérer les protéines à travers le clivage des liaisons peptidiques internes. Elle est couramment utilisée dans la préparation de fragments de Fab d’anticorps. La pepsine de la muqueuse gastrique du porc a été utilisée pour hydrolyser des échantillons secs de col de l’utérus chez des souris.
  • La pepsine hydrolyse les liaisons peptidiques et non les liaisons amides ou d’ester
  • La pepsine rompt les peptides avec un acide aromatique de chaque côté de la liaison peptidique
  • Les acides aminés contenant du soufre augmentent la sensibilité à l’hydrolyse lorsqu’ils sont proches de la liaison peptidique
  • La pepsine rompt de préférence du côté du carboxyle de la phénylalanine et de la leucine et du côté du carboxyle des résidus d’acide glutamique
  • Rompt les liaisons Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe et Phe-Tyr dans la chaîne β d’insuline
Spécification
Type de produit Protéase
CAS 9001-75-6
À utiliser avec (application) Utilisée comme enzyme protéolytique, elle sert à décomposer les protéines en leurs composants, c'est-à-dire les peptides et les acides aminés.
Quantité 20 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • pepsin, 1:10,000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.