Description
- Une unité provoque une augmentation de l‘absorbance à 280 nm de 0,001/min à 37°C à pH 2,0.
Spécification
Spécification
| CAS | 9001-75-6 |
| Forme | Poudre lyophilisée |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | CE 3.4.23.1, pepsine A |
| Type de produit | Pepsine |