Learn More
Melford Pepstatine A
Code produit 30018678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018678 25 mg 25mg
30018677 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018678 Fournisseur Melford Code fournisseur P301000.025
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Un inhibiteur des protéases aspartiques.
Inhibiteur des protéases aspartiques.
Un inhibiteur des protéases aspartiques. Forme un complexe 1:1 avec des protéases telles que la pepsine, la rénine et la cathepsine D. Très sélectif, il n'inhibe pas les protéases à thiol, les protéases neutres ni les protéases à sérine.
Spécification
CAS 26305-03-3
Formule moléculaire C34H63N5O9
Quantité 25 mg