Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepstatine A, 98 %
Code produit 15483039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Type de produit:
Inhibiteur de protéase
Pepstatine A, 98 %
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15483039 25 mg Inhibiteur de protéase 25mg
15473039 5 mg Pepstatine A, 98 % 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483039 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60237.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.62€
    191.65€ / 25mg
    Économisez 43.97€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Inhibiteur de protéase qui agit sur la pepsine, la rénine et la cathepsine D
Pepstatin A, is used as an irreversible inhibitor of HIV-1, aspartic proteases. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with E 64d. Pepstatin A also efficiently inhibits HIV-1 protease and Fcγ receptor induction by IFN-γ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26305-03-3
Spécification
À utiliser avec (application) Inhibiteur de protéase qui agit sur la pepsine, la rénine et la cathepsine D
Poids moléculaire 685,90g/mol
Pureté 98%
Formule moléculaire C34H63N5O9
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Poudre
Quantité 25 mg
Type de produit Inhibiteur de protéase