Learn More
Pepstatine A, Fisher BioReagents
Description
La pepstatine A est un inhibiteur de la pepsine, de la rénine, de la cathepsine D et d‘autres protéases acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pepstatin A |
| Point de fusion | 235 °C |
| Couleur | Blanc |
| Intervalle de fusion | 230° à 240 °C |
| Spectre IR | Conforme à la référence |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Quantité | 25 mg |
| Merck Index | 15, 7260 |
| Poids de la formule | 685.9 |
| Forme physique | Poudre / Solide |