Learn More
Melford Peptone granulée
Code produit 30018661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018661 500 g 500g
30018662 5 kg 5kg
30018660 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018661 Fournisseur Melford Code fournisseur P20250500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélanges de peptides et d'acides aminés libres issus de la digestion peptique de tissus animaux.
Mélanges de peptides et d’acides aminés libres provenant de la digestion peptique de tissus animaux.
Mélanges de peptides et d'acides aminés libres issus de la digestion peptique de tissus animaux.
  • Azote aminé (AN) : 2,5-3,5 %
  • Perte au séchage : < 6,0%
Spécification
Quantité 500 g