Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peptone, de viande (gélatine de porc)
Code produit 15549463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15549463 1 kg 1kg
15569463 250 g 250g
15559463 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15549463 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 458930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La peptone, issue de la viande (gélatine de porc), nº CAS 91079-38-8, est un nutriment isolé de la viande utilisé pour favoriser la croissance in vitro de plusieurs espèces, notamment des bactéries et des champignons.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
● La peptone, issue de la viande, est un nutriment favorisant la croissance utilisé dans les cultures de bactéries et de champignons
Applications
● Elle est couramment utilisée dans la culture de cellules animales.
● La peptone est utilisée dans la culture d’organismes à grande échelle et dans les processus de fermentation
● La peptone, issue de la viande, est utilisée comme complément aux milieux de culture in vitro pour aider à augmenter le nombre de cellules, la production d’anticorps monoclonaux spécifiques et maintenir les cultures à long terme
● Ce composé a été utilisé comme composant du milieu axénique Ax-2 pour induire la reproduction de Dictyostelium discoideum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91079-38-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Peptone
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.