Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peptone, de plantes (soja)
Code produit 15599463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15599463 250 g 250g
15579463 1 kg 1kg
15589463 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15599463 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 458942500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 91079-46-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91079-46-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Peptone
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.