Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de 50 bandelettes de test d’acide peracétique Quantofix™
Code produit 11897063 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11897063 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11897063 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 91340
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permettent la détermination simple et rapide de l’acide peracétique dans les solutions. Les kits de 50 bandelettes de test d’acide peracétique Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
Permettent la détermination simple et rapide de l’acide peracétique dans les solutions. Les kits de 50 bandelettes de test d’acide peracétique Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
  • Prêtes à l’emploi
  • Rapides : fournissent des résultats fiables en 30 secondes
  • Excellent pour vérifier les flacons désinfectés dans l’industrie des boissons et les machines de dialyse
  • Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Format Bandelette de test d’acide peracétique 50
À utiliser avec (application) Pour la détermination fiable et rapide de l’acide peracétique dans les solutions
Graduations 0 à 50 mg/L
Quantité 100/paquet
Type Bandelettes de test semi-quantitatives