Learn More
Descripción
À propos de nous
La société PENTA a été fondée en 1990 sous le nom commercial Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.. Depuis le tout début, nous avons été une entreprise exclusivement tchèque dirigée par la famille Švec, y compris le fondateur Petr Švec.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution de produits purs, de laboratoire, pharmaceutiques et spécialisés, que nous commercialisons sous le nom commercial Penta. Nous fabriquons et fournissons une large gamme de produits chimiques organiques et inorganiques, en grands volumes, avec une qualité allant du technique au pur, en passant par A.G. et ACS.
Haute qualité et flexibilité
Grâce à la haute qualité de nos produits et à notre capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients, nous figurons parmi les principaux fournisseurs de produits chimiques qualifiés sur le marché national, et plus récemment, nous nous sommes également étendus sur le marché mondial.
Nous fabriquons les produits chimiques dans notre propre complexe moderne, qui répond aux critères les plus stricts de qualité et de sécurité. Nos grandes installations d’entrepôt, comprenant deux entrepôts automatisés, nous permettent de répondre aux exigences des clients. Nous emballons les produits conformément à toutes les exigences législatives et pouvons les livrer au client via notre propre transport ADR sur demande.
Responsabilité environnementale
Notre priorité est de fournir la meilleure qualité de produits chimiques, la fiabilité et la sensibilisation à l’environnement. Nos efforts sont attestés par de nombreux prix et certificats, dont ISO 9001, ISO 14001 et le certificat Responsible Care pour les entreprises responsables dans l’industrie chimique.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | 1 L |
| Pourcentage de pureté | 3,5 à 4,5 % |
Seguridad y manipulación
- Peracetic acid 4%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- SubstanC & Des et mélanges autoréaC & Dtifs Type C et D
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Peracetic acid
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.