Learn More
Peracetic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15605520 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15605520
Marque: Honeywell Research Chemicals 433241500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Peracetic acid solution
CAS 79-21-0
Formule moléculaire C2H4O3
Formule linéaire CH3CO3H
Numéro MDL MFCD00002128
Quantité 500 mL
Beilstein 1098464
Synonyme peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
Clé InChI KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OO
Nom IUPAC ethaneperoxoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
CID PubChem 6585
Poids de la formule 76.05g/mol