Learn More
Péramivir, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Peramivir |
| CAS | 330600-85-6 |
| Formule moléculaire | C15 H28 N4 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Cyclopentanecarboxylic acid','3-[(1S)-1-(acetylamino)-2-ethylbutyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxy-','(1S,2S,3R,4R)-, (1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-(Acetylamino)-2-ethylbutyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxycyclopentanecarboxylic acid, (1S,2S,3R,4R)-3-((1S)-1-Acetamido-2-ethylbutyl)-4-(diaminomethylideneamino)-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid, (1S,2S,3S,4R)-3-((1S)-1-Acetamido-2-ethylbutyl)-4-(diaminomethylideneamino)-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid, BCX 1812, Peramivir, RWJ 270201, Rapiacta, Rapivab |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H28N4O4/c1-4-8(5-2)12(18-7(3)20)11-10(19-15(16)17)6-9(13(11)21)14(22)23/h8-13,21H,4-6H2,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+,12-,13+/m0/s1 |
| SMILES | CCC(CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H]1[C@H](O)[C@H](C[C@H]1NC(=N)N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-acétamido-2-éthylbutyl]-4-carbamimidamido-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 328.41 |
| Poids de la formule | 328.2111 |