Learn More
Dihydrochlorure de pérazine, TRC
Code produit 30009775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009775 100 mg 100mg
30007929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP285800100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5317-37-3
Formule moléculaire C20 H25 N3 S . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 412.42
Nom IUPAC 10-[3-(4-méthylpiperazine-1-yl)propyl]phénothiazine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Perazine Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H25N3S.2ClH/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;;/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1H
Poids de la formule 411.1303
Pourcentage de pureté >95%