Learn More
Thermo Scientific™ NEM (N-éthylmaléimide) Pierce™
Code produit 11891335 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11891335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11891335 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23030
Petit composé réactif au sulfhydryle (maléimide) utilisé pour bloquer en permanence les cystéines réduites protéiques ou peptidiques afin d’empêcher la formation de liaisons disulfures.
Le N-éthylmaléimide (NEM) Thermo Scientific™ Pierce est un petit composé qui forme des liaisons de thioéther covalentes stables avec des sulfhydryles (par exemple, des cystéines réduites), leur permettant d’être bloquées en permanence pour empêcher la formation de liaisons disulfures.
Points clés :
  • Forme des liaisons covalentes avec des groupes sulfhydryles à un pH de 6,5 à 7,5
  • La réaction peut être surveillée en mesurant la diminution de l’absorbance à 300 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Thiol
Contenu et stockage À réception, conservez à -20°C.
Marqueur ou colorant Groupe non réactif
Type d’étiquette Blocage des groupes
Gamme de produits Pierce
Groupement de réactifs Maléimide
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 25 g
Solubilité Eau
Type de produit NEM
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylmaleimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-ethylmaleimide