Learn More
Thermo Scientific™ Protéase et Kt de staphylococcus aureus V-8 Pierce™
Code produit 10539083 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de résine de 2,5 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10539083 Kit de résine de 2,5 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10539083 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20151
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Plus précisément, il faut cliver uniquement au niveau des résidus d’acide glutamique ou cliver à la fois au niveau des résidus glutamiques et aspartiques avec notre kit de protéase V-8 de Staphylococcus aureus immobilisée.
Le kit de protéase V-8 Pierce Thermo Scientific™ contient de la protéase V-8 de Staphylococcus aureus immobilisée sur de la résine et trois tampons de digestion pour un clivage spécifique à des résidus d’acide glutamique ou un clivage à des résidus d’acide glutamique et aspartique.
Possède deux pH optimums, l’un à pH 4,0 et l’autre à pH 7,8 et est spécifique pour le clivage au terminus carboxy de l’acide glutamique et des résidus d’acide aspartique. La protéase est plus spécifique pour la digestion glutamique uniquement dans les tampons, qui ne contiennent pas de phosphate à un pH optimal ou à un autre. Les tampons de phosphate à pH 7,8 facilitent la digestion à la fois dans les résidus d’acide glutamique et aspartique.
Points clés :
  • La spécificité de l’acide glutamique est obtenue dans le bicarbonate d’ammonium, à pH 7,8 ou l’acétate d’ammonium, à pH 4
  • L’enzyme est active en présence de nombreux agents dénaturants tels que le SDS, l’urée et chlorure de guanidinium·HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de protéase staphylococcus aureus V-8 Pierce
Formule
Kit multi-composants avec résine d’agarose (activité 35/60 unités/ml), tampons et accessoires
Contenus des kits Tampon de digestion 3 V-8, 200 ml,
Séparateurs en résine, 6
, Tampon de digestion 2 V-8, 200 ml, Protéase de S. aureus immobilisée, 2,5 ml, Tampon de digestion 1 V-8, 200 ml
Compatible MS Non
Suffisant pour 20 Digestions de 2 mg d’échantillons de protéines
Contenu et stockage 4°C
Quantité Kit de résine de 2,5 mL