Learn More
Thermo Scientific™ Staphylococcus aureus V-8 Protease
Code produit 11886724 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11886724 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11886724 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20195
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Plus précisément, il faut cliver uniquement au niveau des résidus d’acide glutamique ou cliver à la fois au niveau des résidus glutamiques et aspartiques avec notre kit de protéase V-8 de Staphylococcus aureus immobilisée.
Le kit de protéase V-8 Thermo Scientific™ Pierce contient le Staphylococcus aureus la protéase V-8 immobilisée sur la résine et trois tampons de digestion pour un clivage spécifique à des résidus d’acide glutamique ou un clivage à des résidus d’acide glutamique et aspartique.
Présente deux pH optimaux, l’un à un pH 4,0 et l’autre à un pH 7,8, et est spécifique pour le clivage à l’extrémité carboxy-terminale des résidus d’acide glutamique et d’acide aspartique. La protéase est plus spécifique pour la digestion glutamique uniquement dans les tampons, qui ne contiennent pas de phosphate à un pH optimal. Les tampons phosphate à un pH 7,8 facilitent la digestion à la fois dans les résidus d’acide glutamique et aspartique.
Points clés :
  • La spécificité de l’acide glutamique est obtenue dans le bicarbonate d’ammonium, pH 7,8 ou acétate d’ammonium, pH 4
  • L’enzyme est active en présence de nombreux agents dénaturants tels que le SDS, l’urée et le chlorhydrate de guanidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Protéase V-8 Staphylococcus aureus Pierce
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C.
Forme Pleine
Quantité 5 mg
Type de produit Protéase