Learn More
Hecht Karl™ Flacon à densité relative ajustée avec précision
Code produit 10043821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10043821 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10043821 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 42571024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.14€
    53.52€ / 1 pièces
    Économisez 30.62€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Bouteilles spécifiques à grafité (pycnomètres) de référence. Gay-Lussac, avec bouchon à terre.
Spécification
Quantité 1 pièce
Type Pycnomètre
Capacité (métrique) 25 ml
Type de produit Pycnomètre