Learn More
Cytiva Milieu de centrifugation Percoll™
Code produit 10607095 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10607095 1 L 1L
11530734 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607095 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17089101
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la séparation des cellules, des particules infracellulaires et des virus plus grands (jusqu’à 70 S environ) dans des conditions douces qui préservent la viabilité et l’intégrité morphologique. Le milieu de centrifugation Cytiva™ Percoll™ est composé de silice colloïdale revêtue de polyvinylpyrrolidone (PVP).
  • Les gradients peuvent être soit préformés, soit générés de manière spontanée par centrifugation à des vitesses modérées, dans un rotor angulaire
  • La faible viscosité du milieu permet de réaliser l'isolement des cellules sur des gradients préformés en seulement quelques minutes en utilisant de faibles forces centrifuges (200 à 1000xG).
  • Les gradients iso-osmotiques couvrent une plage de densités atteignant 1,3 g/ml
  • Non toxique, presque chimiquement inerte et n’adhère pas aux membranes
  • S’adapte à la force ionique physiologique et au pH ; Peut être tamponné dans une gamme de pH de 5,5 à 10,0 sans altération de ses propriétés
  • Percoll est un sol de silice avec un revêtement PVP non dialysable ; diamètre des perles : 15-30 nm
Usage exclusivement réservé à la recherche in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 L
Contenu et stockage 4 à 30°C
À utiliser avec (application) Isolement des cellules
Viscosité 15 cP
Osmolalité < 25 mOsm/kg
Couleur Incolore à légèrement jaune
pH 8.5-9.5
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,135 g/ml
Forme Liquide