Description
- Composé de silice colloïdale revêtue de polyvinylpyrrolidone (PVP)
- Utilisé pour la séparation des cellules, des particules subcellulaires et des virus plus larges dans des conditions douces qui conservent la viabilité et l’intégrité morphologique des cellules
- Un milieu à gradient de densité à faible viscosité réduit la force centrifuge requise
- Non toxique pour les cellules
- Compatible avec la force ionique et le pH
- Les gradients peuvent être soit préformés, soit créés par centrifugation à des vitesses modérées, dans un rotor angulaire
- Les gradients sont iso-osmotiques et couvrent une plage de densités atteignant 1,3 g/ml
- Tamponnée dans la plage de pH 5,5 à 10,0 sans modification des propriétés
- Conductivité (mS/m) : max. 100
- Osmolalité (mOsm/kg H2O) : max. 25
- Viscosité (cP) : max. 15
Informations sur la commande
Disponible dans des flacons faciles à ouvrir et refermables de 250 ml et 1 l
Spécification
Spécification
| Quantité | 6 x 1 L |
| À utiliser avec (application) | Isolement des cellules |
| Viscosité | 15 cP |
| Niveau d’endotoxines | lt;0,12 UE/ml |
| Osmolalité | < 25 mOsm/kg |
| Couleur | Incolore à légèrement jaune |
| pH | 8.5-9.5 |
| Type de produit | Milieu de centrifugation |
| dimDensity | 1,135 g/ml |
| Forme | Liquide |
| Afficher plus |