Learn More
Cytiva Milieux de centrifugation Percoll™ PLUS
Code produit 11500744 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500744 250 mL 250mL
10166144 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11500744 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17544502
 Article restreint
En stock
Réactif à faible endotoxine pour la centrifugation par gradient de densité des cellules, des virus et des particules subcellulaires. Le milieu de centrifugation Cytiva™ Percoll™ PLUS est non toxique, présente une faible viscosité et est idéal
  • Les gradients peuvent être soit préformés, soit générés de manière spontanée par centrifugation à des vitesses modérées, dans un rotor angulaire
  • La faible viscosité du milieu permet de réaliser l'isolement des cellules sur des gradients préformés en seulement quelques minutes en utilisant de faibles forces centrifuges (200 à 1000xG).
  • Les gradients iso-osmotiques couvrent une plage de densités atteignant 1,3 g/ml
  • Non toxique, presque chimiquement inerte et n’adhère pas aux membranes
  • S’adapte à la force ionique physiologique et au pH ; Peut être tamponné dans une gamme de pH de 5,5 à 10,0 sans altération de ses propriétés
  • sol de silice recouvert de silane lié de manière covalente ; diamètre des perles : 15-30 nm
  • Faibles niveaux d'endotoxines (max. 2 UE/mL) ; parfaitement adapté à la séparation cellulaire dans les applications de recherche clinique.
Réservé à la recherche in vitro .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 250 mL
Contenu et stockage 4 à 30°C
À utiliser avec (application) Isolement des cellules
Viscosité 15 cP
Niveau d’endotoxines 2 UE/ml
Osmolalité lt; 30 mOsm/kg
Couleur Incolore à légèrement jaune
pH 8,9 à 9,9
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,135 g/ml
Forme Liquide