Learn More
BD Biosciences™ Billes PerCP-Cy5.5 (CE/IVD)
Description
- Conçues pour une utilisation avec le logiciel FACSComp™ ou AutoCOMP™ et la gamme de cytomètres en flux FACS™ (FACSCalibur™, FACSort™, FACScan™ et FACStrak™).
- Les billes sont utilisées pour régler l’instrument, régler la compensation de fluorescence et vérifier la sensibilité de l’instrument.
- Une utilisation quotidienne est recommandée pour surveiller les performances des instruments avec le temps. Ces billes CaliBRITE sont réservées à un usage diagnostic in vitro.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1.5 x 10sup7/sup à 2.5 x 10sup7/sup |
| Contenu et stockage | Stocker les microbilles CaliBRITE entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière directe. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption figurant sur l’étiquette. Stocker le tampon de dilution de microbilles entre 2°C et 8°C. |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux, Définir la compensation de fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Quantité | 25 tests |
| Stabilité | Après dilution, les suspensions de billes CaliBRITE préparées dans le tampon de dilution de la bille sont stables pendant 8 heures entre 2deg;C à 8deg;C ou pendant 1 heure entre 20deg;C et 25deg;C. Après dilution, les suspensions de billes CaliBRITE préparées dans du liquide de gaine FACSFlow sont stables pendant 8 heures entre 2deg;C et 8deg;C ou, si des billes PerCP sont incluses, pendant 1 heure entre 2deg;C et 8deg;C. |