Learn More
Liebherr™ Congélateur vertical de laboratoire haute capacité Perfection avec intérieur en acier inoxydable
GREENER_CHOICE
Code produit 30178690
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 l
702 l
1 091 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30178690 480 l 1 pièce
30178699 1 091 l 1 pièce
30178698 702 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178690 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFPVH6501
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Congélateur de laboratoire vertical sécurisé, précis et écoénergétique, conforme à la norme DIN 13277.
  • Congélateur de laboratoire vertical à grande capacité, à accès direct
  • Plage de température -9 à -30 °C, ±5 K, stabilité en température testée selon la norme EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Réfrigérant R 290, intensité nominale 4,0 A, 220-240 V/50 Hz/monophasé
  • L'efficacité énergétique optimisée pour réduire les coûts d'exploitation et contribuer à atteindre les objectifs de développement durable des utilisateurs
  • Conforme à la norme DIN 13277
  • L'interface utilisateur intuitive avec écran tactile couleur de 2,4 in, résolution de 0,1 °C et verrouillage par clavier à mot de passe offre également une multifonctionnalité étendue utile, par exemple une minuterie de maintenance, une fonction d'étalonnage, etc.
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données avec port USB pour répondre aux différents besoins en matière de stockage simplifié des données, de contrôle de la température et de gestion des alarmes.
  • Port d'accès de 12 mm pour sonde de température externe, fonction de protection °contre le gel +2 °C
  • Sécurité maximale du contenu : alarme avec batterie de secours (12 h) immédiatement en cas de panne de courant, historique des alarmes (10 événements) et enregistreur de données avec horloge en temps réel.
  • L'éclairage intérieur à LED, au plafond et sur toute la hauteur, assure une bonne visibilité du contenu de ce grand appareil électroménager.
  • Serrure électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte à fermeture automatique à 90°° position de séjour
  • Charge sur étagère : 60 kg
  • Équipé de roulettes de 100 mm, avec freins sur les deux roulettes avant, pour faciliter le déplacement de l'unité
Spécification
Type Congélateur
Capacité (impériale) 126,8 gal
Capacité (métrique) 480 l
Gamme de températures -9 °C à -35 °C
Résolution de la température 0.1 K
Capteur NTC
Stabilité de la température ±5 °mil
Modèle de porte Cerradura reversible, de cierre automático y empotrada
No. of Doors 1
Côté charnière Gauche ou droite
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Finition externe Recubrimiento en polvo blanco
Étagères 4
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Vertical
Affichage Alto contraste de 2,4 in Color Touch y deslizar la pantalla
Roulettes Ruedas de 100 mm de diámetro
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Type de contrôle Contrôleur numérique
Ports 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre
Dégivrage Dégivrage automatique à gaz chaud
Éclairage Niveau maximal et haute hauteur
Options de surveillance Analogique, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring
Sécurité d’accès Cerradura electrónica de puerta con control remoto
Enregistreur de données intégré Oui
Connectivité Module WiFi/Lan intégré
Ampérage 4 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, phase unique
Consommation d’énergie 709 kWh/a
Concept écologique Refrigerante natural, ultraeficiente energéticamente, Ecovadis Gold
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 290