Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire vertical haute capacité Perfection avec intérieur en acier inoxydable et porte en verre
Code produit 30178706 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 l
702 l
1 091 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30178706 480 l 1 pièce
30178703 1 091 l 1 pièce
30178693 702 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178706 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRPVH6511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8410.00€
    6600.00€ / 1 pièces
    Économisez 1810.00€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfrigérateur de laboratoire vertical sécurisé, précis et écoénergétique, conforme à la norme DIN 13277.
  • Porte vitrée à haut volume, réfrigérateur vertical de laboratoire, accessoire
  • Plage de température de 0 °C à 16 °C, ± stabilité de température de 2 K testée à EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Des portes vitrées optimisées pour améliorer la surface d’exposition offrent une meilleure vue d’ensemble du contenu
  • Optimisation de l’efficacité énergétique pour réduire les coûts d’exploitation et aider à atteindre les objectifs de durabilité des utilisateurs
  • Conforme à la norme DIN 13277
  • Interface utilisateur intuitive avec affichage couleur tactile et balayage de 2,4 in Résolution 0,1 °C et verrouillage clavier par mot de passe offre également une multifonctionnalité étendue utile, par exemple un minuteur de maintenance, une fonction d’étalonnage, etc.
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données avec port USB pour répondre aux besoins variables de stockage simplifié, de contrôle de température et de gestion des alarmes
  • Prise d’accès de 12 mm pour sonde de température externe, fonction de protection contre le gel à +2 °C
  • Sécurité maximale du contenu : alarme avec batterie de secours (12 h) immédiatement après coupure de courant, historique d’alarme (10 événements) et enregistreur de données avec horloge en temps réel.
  • L’éclairage intérieur LED, plafond et pleine hauteur, assure une bonne visibilité du contenu de ce grand appareil
  • Serrure électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte auto-fermante avec position d’arrêt à 90° degrés
  • Charge sur étagère : 60 kg
  • Équipé de roulettes de 100 mm, avec freins à l’avant sur deux parties, pour faciliter le déplacement de l’unité
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur
Capacité (impériale) 126,8 gal
Capacité (métrique) 480 l
Gamme de températures 0°C à 16°C
Résolution de la température 0.1 K
Capteur PT1000
Stabilité de la température ±2 °mil
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Verre à fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Côté charnière Gauche ou droite
Étagères 4
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire
Affichage Alto contraste de 2,4 in Color Touch y deslizar la pantalla
Roulettes Ruedas de 100 mm de diámetro
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Type de contrôle Contrôleur numérique
Ports 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Dégivrage automatique à gaz chaud
Éclairage Niveau maximal et haute hauteur
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Cerradura electrónica de puerta con control remoto
Connectivité Module WiFi/Lan intégré
Compresseur Sans CFC
Ampérage 4 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, phase unique
Consommation d’énergie 313 kWh/a
Concept écologique Refrigerante natural, ultraeficiente energéticamente, Ecovadis Gold