Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire vertical haute capacité Perfection avec intérieur en acier inoxydable
Code produit 30178689 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 l
702 l
1 091 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30178689 480 l 1 pièce
30178704 1 091 l 1 pièce
30178688 702 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178689 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRPVH6501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7810.00€
    6100.00€ / 1 pièces
    Économisez 1710.00€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfrigérateur de laboratoire vertical sécurisé, précis et écoénergétique, conforme à la norme DIN 13277.
  • Frigo de laboratoire vertical à fort volume, à atteindre
  • Plage de température de -2 °C à +16 °C, ± stabilité de température de 2 K testée à EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Optimisation de l’efficacité énergétique pour réduire les coûts d’exploitation et aider à atteindre les objectifs de durabilité des utilisateurs
  • Conforme à la norme DIN 13277
  • Interface utilisateur intuitive avec affichage couleur tactile et balayage de 2,4 in Résolution 0,1 °C et verrouillage clavier par mot de passe offre également une multifonctionnalité étendue utile, par exemple un minuteur de maintenance, une fonction d’étalonnage, etc.
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données avec port USB pour répondre aux besoins variables de stockage simplifié, de contrôle de température et de gestion des alarmes
  • Prise d’accès de 12 mm pour sonde de température externe, fonction de protection contre le gel à +2 °C
  • Sécurité maximale du contenu : alarme avec batterie de secours (12 h) immédiatement après coupure de courant, historique d’alarme (10 événements) et enregistreur de données avec horloge en temps réel.
  • L’éclairage intérieur LED, plafond et pleine hauteur, assure une bonne visibilité du contenu de ce grand appareil
  • Serrure électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte auto-fermante avec position d’arrêt à 90° degrés
  • Charge sur étagère : 60 kg
  • Équipé de roulettes de 100 mm, avec freins à l’avant sur deux parties, pour faciliter le déplacement de l’unité
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur
Capacité (impériale) 126,8 gal
Capacité (métrique) 480 l
Gamme de températures -2°C à +16°C
Résolution de la température 0.1 K
Capteur PT1000
Stabilité de la température ±2 °mil
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Côté charnière Gauche ou droite
Étagères 4
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire
Affichage Alto contraste de 2,4 in Color Touch y deslizar la pantalla
Roulettes Ruedas de 100 mm de diámetro
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Type de contrôle Contrôleur numérique
Ports 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Dégivrage automatique à gaz chaud
Éclairage Niveau maximal et haute hauteur
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Cerradura electrónica de puerta con control remoto
Connectivité Module WiFi/Lan intégré
Compresseur Sans CFC
Ampérage 4 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, phase unique
Consommation d’énergie 172 kWh/año
Concept écologique Refrigerante natural, ultraeficiente energéticamente, Ecovadis Gold