Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire Perfection à porte vitrée sous paillasse
GREENER_CHOICE
Code produit 30464315 Tous les produits Liebherr Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
36 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) unitSize
30464315 36 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30464315 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRTVH1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.25€
    2305.00€ / 1 pièces
    Économisez 115.25€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un stockage en congélation sécurisé, précis et ultra-économe en énergie pour les produits thermosensibles. Liebherr™ Le réfrigérateur de laboratoire à porte vitrée sous paillasse est entièrement équipé pour les applications de laboratoire avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur de laboratoire sous paillasse à porte vitrée, largeur 600 mm, capacité brute 137 L
  • Plage de température +3 / +16 °C, stabilité °en température +/- 2 °C testée selon la norme EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Fluide frigorigène R 600a, intensité nominale 2,0 A, 220-240 V/50 Hz/monophasé, consommation énergétique 187 kWh/an
  • Capacité nette de 97 L
  • 3 étagères en fil métallique blanc
  • Contrôleur numérique avec écran tactile couleur de 2,4 in et résolution de 0,1 °C, verrouillage par clavier à mot de passe
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
  • Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Éclairage intérieur LED
  • Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique à 90° position de maintien, poignée de levier antimicrobienne
  • Charge sur étagère : 45 kg
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (impériale) 36 gal.
Capacité (métrique) 137 L
Gamme de températures 3°C à 16°C
Résolution de la température Affichage 0.1 °C
Capteur PT1000
Stabilité de la température ±2 K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Verre à fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Étagères 3 Grille plastifiée
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Revêtement en poudre blanc
Intérieur Polystyrène moulé de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modèle Sous la paillasse, SRTvh 1511
Affichage Écran couleur intégré à la porte
Couleur Blanc
Type de condenseur Câble sur tube à paroi arrière nécessitant peu d'entretien
Type de contrôle Écran tactile couleur de 2,4 in intégré à la porte
À utiliser avec (application) Stockage des produits thermosensibles
Ports 1 x 12 mm
Gamme de produits Perfection scientifique
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Automatique : cycle d'arrêt programmé
Éclairage Bande LED verticale
Options de surveillance Enregistrement intégré des événements de température et d'alarme, USB Exporter
Connectivité LAN/WiFi inclus
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, monophasé
Puissance 60 W
Consommation d’énergie 187 kWh/an
Concept écologique Faible consommation électrique
Poids à l’expédition (métrique) 45 kg