La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
30464314
Fournisseur
Liebherr™Code fournisseur
SFTVH1501
2545.00€ 2065.00€/ 1 pièces Économisez 480.00€ 18% de réduction
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un stockage en congélation sécurisé, précis et ultra-économe en énergie pour les produits thermosensibles. Liebherr™ Le congélateur de laboratoire sous paillasse est entièrement équipé pour les applications de laboratoire avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Congélateur de laboratoire sous le laboratoire, largeur 600 mm, capacité brute 103 L
Plage de température de -9 °C à -35 °C, ± 5 °C de stabilité de température testée jusqu’à EN60068-3
Technologie sans NoFrost tracas : réfrigération à gaz chaud à dégivrage automatique assistée par un ventilateur ultra-efficace
extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d’énergie 180 kWh/a
Capacité nette de 59 litres
3 tiroirs de congélateur transparents
Contrôleur numérique avec écran couleur 2,4 in Affichage tactile et balayage couleur et résolution 0,1 °C, verrouillage par clavier par mot de passe
Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
Verrou de porte, charnières réversibles, poignée antimicrobienne à levier
Charge sur étagère : 40 kg
Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.