Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Un stockage en congélation sécurisé, précis et ultra-économe en énergie pour les produits thermosensibles. Liebherr™ Le réfrigérateur de laboratoire sous paillasse est entièrement équipé pour les applications de laboratoire avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Réfrigérateur de laboratoire sous le lab, largeur 600 mm, capacité brute 134 L
Plage de température de 3 °C à 16 °C, ± stabilité de température de 2 °C testée à EN60068-3
Extérieur blanc, intérieur polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d’énergie 111 kWh/a
Capacité nette de 97 litres
3 étagères en fil blanc
Contrôleur numérique avec écran couleur 2,4 in Affichage tactile et balayage couleur et résolution 0,1 °C, verrouillage par clavier par mot de passe
Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
Éclairage intérieur LED
Verrou de porte, charnières réversibles, porte auto-fermante avec position 90° dwell, poignée antimicrobienne à levier
Charge sur étagère : 45 kg
Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy.