Learn More
Liebherr™ Congélateur vertical Perfection pour usage scientifique
Code produit 30002897 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
273 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30002897 273 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30002897 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFFVH4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4330.00€
    3485.00€ / 1 pièces
    Économisez 845.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un stockage en congélation sécurisé, précis et ultra-économe en énergie pour les produits thermosensibles. Liebherr™ Le congélateur vertical de laboratoire est entièrement équipé pour les applications de laboratoire avec Liebherr™ Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter. Cartographie thermique EN 60068-3 et interface WiFi/LAN intégrée.
  • Congélateur de laboratoire vertical avec tiroirs.
  • Attrape, section unique.
  • Largeur : 600 mm
  • Capacité brute : 273 L
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale.
  • Technologie sans NoFrost tracas : Réfrigération à gaz chaud ultra-efficace à auto-dégivrage assisté par ventilateur.
  • Capacité nette de 174 L.
  • 6 tiroirs transparents pour congélateurs.
  • Tiroirs congélateurs : manipulation facile du produit, efficacité énergétique maximale et fluctuation minimale de température.
  • Contrôleur numérique avec écran couleur tactile et balayage, résolution 0,1 °C, verrouillage clavier par mot de passe.
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB.
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Port d’accès pour capteurs externes.
  • Éclairage intérieur : LED avant en haut à l’extérieur.
  • Verrou de porte, charnières réversibles, porte auto-fermeuse en position 90° dwell, poignée antimicrobienne à levier.
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Congélateur
Capacité (métrique) 273 l
Gamme de températures -15 °C à -29 °C
Stabilité de la température ±5 mil
Modèle de porte Serrure réversible, auto-fermeuse, installée
No. of Doors 1 (1 compartiment)
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Finition externe Acier thermolaqué
Étagères 5
Tiroirs 6 compartiments à congélateurs
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE, EcoVadis Oro
Modèle Vertical
Affichage 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Roulettes Ruedas de 80 mm/100 mm opcionales
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Ports Une chambre implantable de 10 mm
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Automatique
Éclairage LED (Voyant LED)
Options de surveillance Sans fil
Enregistreur de données intégré Oui
Ampérage 2,0 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 292 kWh/a
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 600a
Poids à l’expédition (métrique) 86 kg