Learn More
Perfluoro-1,3,5-triméthylcyclohexane, mélange d’isomères, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497044 50 g 50g
11487044 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11497044 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21500.18
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la caractérisation de l’interaction phase liquide/traceur non aqueuse à l’appui d’un test de traceur interpuits de séparation de zone de vadose.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-76-5
Formule moléculaire C9F18
Poids moléculaire (g/mol) 450.07
Numéro MDL MFCD00066614
Clé InChI MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane
CID PubChem 2776392
Nom IUPAC 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris(trifluorométhyl)cyclohexane
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion -68°C
Densité 1.888
Point d’ébullition 125°C to 128°C
Indice de réfraction 1.297
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 450.07
Qualité Technique